Läs mer
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, Maybridge
Produktkod. 10823001
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10823001 5 g Amber Glass Bottle 5g
1 options
Produktkod. 10823001 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00265DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 1546-80-1
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C5H3F3N2O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
InChI-nyckel PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 164.087
PubChem CID 243570
Formel vikt 164.09
Procent renhet 95%