Läs mer
4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Produktkod. 17911516
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17911516 25 mg
1 options
Produktkod. 17911516 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0084.240025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 24683-22-5
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H8 N2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O4S/c10-9(13)7-8(12)5-3-1-2-4-6(5)16(14,15)11-7/h1-4,11-12H,(H2,10,13)
LEDER NC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
IUPAC-namn 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 240.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 240.0205 g/mol