Läs mer
4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one, TRC
Produktkod. 30406424
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406424 1 g
30393450 500 mg
30390379 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406424 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8084931G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16854-67-4
Molekylformel C9H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 178.21
Synonym 4-Hydroxy-1-(2H)-benzothiopyran-2-one, 4-Hydroxy-1-thiacoumarin, 4-Hydroxy-1-thiocoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzothiopyran, 4-Hydroxythiocoumarin
IUPAC-namn 4-hydroxytiochromen-2-ett
LEDER OC1=CC(=O)Sc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H6O2S/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Formel vikt 178.0089