Läs mer
4-Hydroxy-3-(2-methyl-1,3-diphenylpentyl)-2H-chromen-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-(2-methyl-1,3-diphenylpentyl)-2H-chromen-2-one |
| CAS | 2815450-82-7 |
| Molekylformel | C27H26O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-(2-methyl-1,3-diphenylpentyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26O3/c1-3-21(19-12-6-4-7-13-19)18(2)24(20-14-8-5-9-15-20)25-26(28)22-16-10-11-17-23(22)30-27(25)29/h4-18,21,24,28H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C1C(C(C2=CC=CC=C2)C(C(C3=CC=CC=C3)CC)C)=C(O)C4=CC=CC=C4O1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-(2-methyl-1,3-diphenylpentyl)-2H-chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.49 |
| Formel vikt | 398.19 |