Läs mer
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, 97%
Produktkod. 15209946 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15209946 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15209946 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454680100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 81-81-2 | C19H16O4 | 308.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
CAS 81-81-2
Smältpunkt 162.0°C to 164.0°C
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Molekylformel C19H16O4
Kvantitet 10 g
Merck Index 15,10236
Synonym warfarin, coumadin, coumafene, prothromadin, coumafen, coumarins, zoocoumarin, coumefene, panwarfin, warfarine
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, dioxane, moderatly soluble in, methanol, ethanol, isopropanol, insoluble in benzene, cyclohexane
InChI-nyckel PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3OC2=O)O
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 308.34
PubChem CID 54678486
ChEBI CHEBI:87732
Formel vikt 308.34
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.