Läs mer
4'-hydroxy-3',5'-diiodo-[1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-hydroxy-3',5'-diiodo-[1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile |
| CAS | 340314-21-8 |
| Molekylformel | C13H7I2NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4'-Hydroxy-3',5'-diiodo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-3',5'-diiodobiphenyl-4-nitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7I2NO/c14-11-5-10(6-12(15)13(11)17)9-3-1-8(7-16)2-4-9/h1-6,17H |
| LEDER | IC1=CC(C2=CC=C([N+]#[C-])C=C2)=CC(I)=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.01 |
| Formel vikt | 446.8617 |