Läs mer
4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 189447-39-0 |
| Molekylformel | C11H12I2O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethyl 3-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12I2O3/c1-2-16-10(14)4-3-7-5-8(12)11(15)9(13)6-7/h5-6,15H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | IC1=C(O)C(I)=CC(CCC(OCC)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.02 |
| Formel vikt | 445.8876 |