Läs mer
4-hydroxi-3,5-dijodbensaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364434
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364434 10 g 10g
11374434 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364434 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01060.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1948-40-9 | C7H4I2O2 | 373.92 g/mol
4-Hydroxi-3,5-dijodbensaldehyd, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Hydroxi-3,5-dijodbensaldehyd, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten. Svårlösligt i kloroform och metanol.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1948-40-9
Molekylformel C7H4I2O2
Molekylvikt (g/mol) 373.92
MDL-nummer MFCD00014670
InChI-nyckel WHLUEIMENHLCMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodo-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-diiodo, 2,6-diiodo-4-formylphenol, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-1c01x, #, benzaldehyde,4-hydroxy-3,5-diiodo
PubChem CID 74760
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dijodbensaldehyd
LEDER OC1=C(I)C=C(C=O)C=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Smältpunkt 198°C to 206°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1283414
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water. Sparingly soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 373.92
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.