Läs mer
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzenesufonic Acid Sodium Salt Hydrate, >95%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzenesufonic Acid Sodium Salt Hydrate |
| CAS | 515-44-6 |
| Molekylformel | C6H3I2NaO4S . xH2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Sozoiodole Sodium Hydrate, Sozoiodolic Acid Sodium Salt Hydrate, Sodium Sozoiodolate Hydrate, Sozoiodolsodium Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I2O4S.Na/c7-4-1-3(13(10,11)12)2-5(8)6(4)9;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Oc1c(I)cc(cc1I)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;4-hydroxy-3,5-diiodobenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.95 |
| Formel vikt | 447.7739 |