Läs mer
4-Hydroxy-3,5-diiodobensoesyra, 97 %
Produktkod. 11357755
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357755 10 g 10g
11367755 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02595.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 618-76-8 | C7H4I2O3 | 389,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-76-8
Molekylformel C7H4I2O3
Molekylvikt (g/mol) 389.92
MDL-nummer MFCD00016532
InChI-nyckel XREKTVACBXQCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodo-4-hydroxybenzoic acid, ioxynil acid, ioxynic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo, unii-8c0qv5jk0d, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, 8c0qv5jk0d, chembl83650, benzoic acid, 3,5-diiodo-4-hydroxy, acmc-1b674
PubChem CID 12065
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dijodbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Smältpunkt ∽275 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 2212145
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 389.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.