Läs mer
4-hydroxi-3,5-dijodbensonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11401658
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401658 5 g 5g
11411658 25 g 25g
11421658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13929.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1689-83-4 | C7H3I2NO | 370.92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1689-83-4
Molekylformel C7H3I2NO
Molekylvikt (g/mol) 370.92
MDL-nummer MFCD00016422
InChI-nyckel NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
PubChem CID 15530
ChEBI CHEBI:81821
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dijodbensonitril
LEDER OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Smältpunkt 200°C to 207°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2364041
Formel vikt 370.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.