Läs mer
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzyl Alcohol |
| CAS | 37987-26-1 |
| Molekylformel | C7 H6 I2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6I2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,10-11H,3H2 |
| LEDER | OCc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(hydroxymethyl)-2,6-diiodophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.93 |
| Formel vikt | 375.8457 |