Läs mer
4'-Hydroxy-3', 5'-dimetoxiacetofenon, TRC
Produktkod. 30401891
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30401891 1 g
1 options
Produktkod. 30401891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9186001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Molekylformel C10 H12 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Ethanone, 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2,6-Dimethoxy-4-acetophenol, 2,6-Dimethoxy-4-acetylphenol, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Acetylsyringol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylethanone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, Acetosyringenin, Acetosyringone, Syringone, Syringylethanone
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(13-2)10(12)9(5-7)14-3/h4-5,12H,1-3H3
LEDER COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-hydroxy-3,5-dimetoxifenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 196.1999
Formel vikt 196.0736