Läs mer
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde-D6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde-D6 |
| CAS | 1268594-30-4 |
| Molekylformel | C9 D6 H4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Syringaldehyde Deuterated |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3,5-bis(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.21 |
| Formel vikt | 188.096 |