Läs mer
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 530-57-4 |
| Smältpunkt | 204°C to 207°C |
| Molekylformel | 3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH |
| MDL-nummer | MFCD00002552 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.17 |
| Kvalitet | Research |