Läs mer
4-hydroxi-3,5-dimetoxibensylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413960
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413960 1 g 1g
11451588 5 g 5g
11461588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413960 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13888.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 530-56-3 | C9H12O4 | 184.191 g/mol
4-hydroxi-3,5-dimetoxibensylalkohol är en 2,4,6-substituerad fenol med antivirala egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-hydroxi-3,5-dimetoxibensylalkohol är en 2,4,6-substituerad fenol med antivirala egenskaper.
Löslighet
Svårlöslig (0,40 g/L vid °25 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 530-56-3
Molekylformel C9H12O4
Molekylvikt (g/mol) 184.191
MDL-nummer MFCD00016871
InChI-nyckel LUOAEJWSKPQLJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxyphenol, syringyl alcohol, syringic alcohol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl alcohol, unii-k7g66i59xc, benzenemethanol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-4-hydroxymethyl phenol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxy-phenol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 10741
ChEBI CHEBI:86948
IUPAC-namn 4-(hydroximetyl)-2,6-dimetoxifenol
LEDER COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CO
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Smältpunkt 129°C to 132°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1873975
Löslighetsinformation Sparingly soluble (0.40g/L at 25°C).
Formel vikt 184.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.