Läs mer
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 530-56-3 |
| Molekylformel | C9 H12 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzenemethanol, 2,6-Dimethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzyl Alcohol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol, Syringic Alcohol, Syringyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-4,10-11H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(CO)cc(OC)c1O |
| IUPAC-namn | 4-(hydroxymethyl)-2,6-dimethoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.189 |
| Formel vikt | 184.074 |