Läs mer
4-Hydroxy-3,5-dimetoxycinnaminsyra, 98 %
Produktkod. 11467617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467617 25 g 25g
11379519 1 g 1g
11457617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15676.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224,212 g/mol
4-hydroxi-3,5-dimetoxikanelsyra är en vanlig matris inom MALDI-masspektrometri. Det är en användbar matris för en mängd olika peptider och proteiner. Den fungerar bra som en matris för MALDI på grund av dess förmåga att absorbera laserstrålning och att även donera protoner (H+) till analyten av intresse.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-hydroxi-3,5-dimetoxikanelsyra är en vanlig matris inom MALDI-masspektrometri. Det är en användbar matris för en mängd olika peptider och proteiner. Den fungerar bra som en matris för MALDI på grund av dess förmåga att absorbera laserstrålning och att även donera protoner (H+) till analyten av intresse.
Löslighet
Löslig i metanol, etanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-59-6
Molekylformel C11H12O5
Molekylvikt (g/mol) 224.212
MDL-nummer MFCD00004401
InChI-nyckel PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxi-3,5-dimetoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
Smältpunkt ∼195 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2130006
Löslighetsinformation Löslig i metanol, etanol och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 224.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.