Läs mer
4-hydroxi-3,5-dimetoxifenylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372229 1 g 1g
11382229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27231.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4385-56-2 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4385-56-2
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.201
MDL-nummer MFCD00016834
InChI-nyckel BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homosyringic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, acmc-1aewn, benzeneacetic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid #
PubChem CID 78093
IUPAC-namn 2-(4-hydroxi-3,5-dimetoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 127°C to 131°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2851658
Formel vikt 212.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.