Läs mer
4-hydroxi-3,5-dimetylbensaldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426167 5 g 5g
11416167 1 g 1g
11436167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25123.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2233-18-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2233-18-3
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00006946
InChI-nyckel UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, 4-formyl-2,6-xylenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde, unii-23pa2pmp9f, 23pa2pmp9f, syringnldehyde, zlchem 510, pubchem8252, buttpark 9657-68
PubChem CID 75222
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dimetylbensaldehyd
LEDER CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Smältpunkt 112°C to 116°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1908717
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.