Läs mer
4-Hydroxy-3,5-dimetylbensoesyra, 98 %
Produktkod. 11449993
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449993 1 g 1g
11459993 5 g 5g
11469993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13051.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 4919-37-3 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
4-hydroxi-3,5-dimetylbensoesyra används i stor utsträckning som ett reagens för potenta TTR-amyloidogeneshämmare. Det spelar en viktig roll som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också vid framställning av mexiletinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-hydroxi-3,5-dimetylbensoesyra används i stor utsträckning som ett reagens för potenta TTR-amyloidogeneshämmare. Det spelar en viktig roll som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också vid framställning av mexiletinderivat.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Håll borta från värme och undvik överdrivet ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4919-37-3
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00016536
InChI-nyckel OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
PubChem CID 138387
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dimetylbensoesyra
LEDER CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 221°C to 226°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2576289
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.