Läs mer
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 98%
Produktkod. 11459993
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459993 5 g 5g
11449993 1 g 1g
11469993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13051.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4919-37-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
4-hydroxi-3,5-dimetylbensoesyra används i stor utsträckning som ett reagens för potenta TTR-amyloidogeneshämmare. Det spelar en viktig roll som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också vid framställning av mexiletinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-hydroxi-3,5-dimetylbensoesyra används i stor utsträckning som ett reagens för potenta TTR-amyloidogeneshämmare. Det spelar en viktig roll som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också vid framställning av mexiletinderivat.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Håll borta från värme och undvik överdrivet ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4919-37-3
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00016536
InChI-nyckel OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
PubChem CID 138387
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dimetylbensoesyra
LEDER CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 221°C to 226°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2576289
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.