Läs mer
4-hydroxy-3,5-dimetylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30389978
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30389978 5 g
1 options
Produktkod. 30389978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9414755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid
CAS 4919-37-3
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 5 g
Synonym 2,6-Dimethyl-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, NSC 68319
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER Cc1cc(cc(C)c1O)C(=O)O
IUPAC-namn 4-hydroxy-3,5-dimetylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063