Läs mer
4-hydroxi-3,5-dimetylbensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633075
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10633075 1 g 1g
10311665 5 g 5g
10199859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10633075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00227DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4198-90-7
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
InChI-nyckel WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dimetylbensonitril
LEDER CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.18
Procent renhet 95%