Läs mer
4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11312547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312547 1 g 1g
11322547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11643.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10463-37-3
Molekylformel C8H6N2O7
Molekylvikt (g/mol) 242.143
MDL-nummer MFCD00016995
InChI-nyckel MLVYQQLUGFSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl-acetic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenacetyl, acmc-20anc2, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 98596
LEDER C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid
Smältpunkt 166°C to 176°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2665595
Formel vikt 242.15
Procent renhet 97%