Läs mer
4-Hydroxy-3,5-isoxazoledicarboxylic Acid 3,5-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3,5-isoxazoledicarboxylic Acid 3,5-Diethyl Ester |
| CAS | 23468-99-7 |
| Molekylformel | C9H11NO6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-isoxazoledicarboxylic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO6/c1-3-14-8(12)5-6(11)7(16-10-5)9(13)15-4-2/h11H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1onc(C(=O)OCC)c1O |
| IUPAC-namn | diethyl 4-hydroxy-1,2-oxazole-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.19 |
| Formel vikt | 229.0586 |