Läs mer
4-Hydroxy-3,6-dimetyl-2-pyron, 97 %
Produktkod. 11362019
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362019 5 g 5g
11352019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26074.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 5192-62-1 | C7H8O3 | 140,138 g/mol
4-hydroxi-3,6-dimetyl-2-pyron är reaktanten vid bildningen av onaturliga nya polyketider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-hydroxi-3,6-dimetyl-2-pyron är reaktanten vid bildandet av onaturliga nya polyketider.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5192-62-1
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00090424
InChI-nyckel VVBIGJOVPZMWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, 3,6-dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone, chembl51918, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-3,6-dimethyl, 2-hydroxy-3,6-dimethylpyran-4-one, hdmpo, 2-hydroxy-3,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, acmc-20amh7, methyl triacetic lactone, 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
PubChem CID 54690337
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,6-dimetylpyran-2-on
LEDER CC1=CC(=C(C(=O)O1)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
Smältpunkt 209 °C till 211 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.