Läs mer
4-Hydroxy-3-(bensyloxi)-bensoesyra metylester, TRC
Produktkod. 30389286
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30389286 100 mg
1 options
Produktkod. 30389286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH829900100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Molekylformel C15H14O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
IUPAC-namn Metyl 4-hydroxy-3-fenylmetoxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 258.27
Formel vikt 258.0892
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.