Läs mer
4-Hydroxy-3-(bensyloxi)-bensoesyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1037072-57-3 |
| Molekylformel | C15H14O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | Metyl 4-hydroxy-3-fenylmetoxybenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vikt | 258.0892 |