missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde, Mikromol™
Beskrivning
4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde |
| CAS | 54030-32-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C8 H8 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-, 3-(Hydroxymethyl)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-hydroxymethylbenzaldehyde, 5-Formylsaligenin, GR 41732X, Salbutamol related, 5-formyl saligenin, Salbutamol Sulfate Impurity O, Salbutamol Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-4,10-11H,5H2 |
| LEDER | OCc1cc(C=O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?