Läs mer
4-hydroxi-3-jod-5-metoxibensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 11336326
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336326 50 g 50g
10535143 10 g 10g
10673255 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336326 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01117EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5438-36-8
Molekylformel C8H7IO3
Molekylvikt (g/mol) 278.045
InChI-nyckel FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-jod-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodovanillin
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Kvantitet 50 g
Formel vikt 278.04
Procent renhet 97%