Läs mer
4-hydroxi-3-jod-5-metoxibensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4391363
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10535143 10 g 10g
10673255 25 g 25g
11336326 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10535143 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01117EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5438-36-8
Molekylformel C8H7IO3
Molekylvikt (g/mol) 278.045
InChI-nyckel FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-jod-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodovanillin
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Kvantitet 10 g
Formel vikt 278.04
Procent renhet 97%