Läs mer
4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Mikromol™
Beskrivning
4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 134612-80-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H13 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methanone, (4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)(4-methylphenyl)-, 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7591, Tolcapone Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | (4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)-(4-methylphenyl)methanone |
| Visa mer |