missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzaldehyde O-Methyloxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzaldehyde O-Methyloxime |
| CAS | 1185238-76-9 |
| Molekylformel | C9H8D3NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-12-9-5-7(6-10-13-2)3-4-8(9)11/h3-6,11H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=NOC)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-(methoxyiminomethyl)-2-(trideuteriomethoxy)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vikt | 184.0927 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?