missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzoic Acid, CDN

Produktkod. 30322128
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322128 0.005 g
30311168 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322128 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND74850.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vanillic-d3 Acid
CAS 2733717-19-4
Molekylformel C8 D3 H5 O4
Kvantitet 0.005 g
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-3-(methoxy-d3)- (ACI), 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzoic Acid, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)benzoic Acid, Vanillic-d3 Acid, Vanillic acid-D3 (methoxy-D3)
InChI formel InChI=1 S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9 H,1H3,(H,10,11)/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(ccc1O)C(=O)O
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 171.1652
Formel vikt 171.0611 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.