missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy-3-methoxy Methamphetamine Hydrochloride (1.0 mg/ml in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-methoxy Methamphetamine Hydrochloride |
| CAS | 438625-58-2 |
| Molekylformel | C11 H17 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 1x1 mL |
| Synonym | HMMA hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(12-2)6-9-4-5-10(13)11(7-9)14-3;/h4-5,7-8,12-13H,6H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CNC(C)Cc1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-4-[2-(methylamino)propyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.72 |
| Formel vikt | 231.1026 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?