Läs mer
4'-hydroxi-3'-metoxiacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11448653
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448653 50 g 50g
11458653 250 g 250g
11344719 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448653 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10439.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
4'-Hydroxi-3'-metoxiacetofenon används som en hämmare av nikotinamidadenindinukleotidfosfat (NADPH)-oxidas, som är ett enzym som ansvarar för produktion av reaktiva syreämnen. Det är också användbart vid behandling av olika inflammatoriska sjukdomar och ateroskleros. Vidare visar det en antiinflammatorisk aktivitet och förbättrar endotelfunktionen genom att minska oxidativ stress. Utöver detta används den för att studera kväveoxidreglerade processer i växter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i etanol, kloroform, eter, varmt vatten, bensen, etylacetat och dimetylsulfoxid. Olösligt i petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-02-2
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00008747
InChI-nyckel DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC-namn 1-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Smältpunkt 112°C to 116°C
Kokpunkt 295°C to 300°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 637373
Merck Index 14,741
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,chloroform,ether,hot water,benzene,ethyl acetate and dimethyl sulfoxide. Insoluble in petroleum ether.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.