Läs mer
4-Hydroxy-3-metoxybenzonitril, 98 %
Produktkod. 11499196
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499196 25 g 25g
11489196 5 g 5g
11409206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18056.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4421-08-3 | C8H7NO2 | 149,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4421-08-3
MDL-nummer MFCD00001820
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Smältpunkt 85 °C till 89 °C
Molekylformel C8H7NO2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Synonym vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
InChI-nyckel QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-metoxibensonitril
Molekylvikt (g/mol) 149.15
PubChem CID 78135
Formel vikt 149.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.