Läs mer
4-hydroxy-3-metoxybenzylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11439077
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439077 25 g 25g
11419077 1 g 1g
11429077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20637.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 7149-10-2 | C8H11ClNO2 | 188,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10-2-7149
MDL-nummer MFCD00012864
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Molekylformel C8H11ClNO2
Kvantitet 25 g
Beilstein 3915418
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
InChI-nyckel LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
IUPAC-namn 4-(aminometyl)-2-metoxifenol;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 188.63
PubChem CID 165576
Formel vikt 189.64
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.