Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine, TRC
Artikelnummer. 30400078
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30400078 250 mg
30397319 1 g
30399115 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30400078 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH250775250MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-92-5
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.18
Synonym 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol, (3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)methylamine, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanamine, 3-Methoxy-4-hydroxybenzylamine, 4-Aminomethyl-2-methoxy-phenol, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine, Capsivirol-T, Vanillylamine, [(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]amine
IUPAC-namn 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol
LEDER COc1cc(CN)ccc1O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5,9H2,1H3
Formel vikt 153.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.