Läs mer
4-Hydroxy-3-metoxycinnaminsyra, 99 %
Produktkod. 10367950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367950 5 g Glasflaska 5g
10637512 25 g Glasflaska 25g
10593511 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10367950 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156360050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1135-24-6 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1135-24-6
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00004400
InChI-nyckel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 169,0 °C till 173,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 436
Merck Index 15, 4089
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och etylacetat, måttligt löslig i dietyleter, sparsamt löslig i petroleumeter och bensen
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.