Learn More
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-13C6, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-13C6 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| Formel vikt | 204.073 |