Läs mer
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, Mikromol™
Produktkod. 17931356
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931356 25 mg
17973626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17931356 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0262.060025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
CAS 55-10-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H10 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Vanillylmandelic acid, VMA
InChI formel InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
LEDER COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 198.0528 g/mol