Läs mer
4-hydroxy-3-metoxymandelsyra, Mikromol™
Beskrivning
4-hydroxy-3-metoxymandelsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid |
| CAS | 55-10-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H10 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Vanillylmandelic acid, VMA |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-metoxifenyl)ättiksyra |
| Visa mer |