Läs mer
4-hydroxy-3-metoxymandelsyra, TRC
Produktkod. 30003434
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003434 250 mg
17904055 100 mg
17903865 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946330250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-10-7
Molekylformel C9 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, Vanillylmandelic acid, Benzeneacetic acid, α,4-dihydroxy-3-methoxy- (9CI, ACI), Mandelic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (8CI), α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid (ACI), (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)glycolic acid, (±)-3-Methoxy-4-hydroxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-Vanilmandelic acid, 2-(4'-Hydroxy-3'-methoxyphenyl)-2-hydroxyethanoic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylhydroxyacetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, 4'-Hydroxy-3'-methoxymandelic acid, DL-3-Methoxy-4-hydroxymandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, DL-Vanillomandelic acid, DL-Vanillylmandelic acid, dl-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid (dl-vanillylmandelic acid), dl-Vanillomandelic acid, HMMA, MeSH ID: D014642, Vanillinmandelic acid, Vanillomandelic acid, Vanillyl-dl-mandelic acid, Vanilmandelic acid, VMA
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
Formel vikt 198.0528