Läs mer
4-hydroxi-3-metyl-2-butanon, teknisk 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11412060
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412060 1 g 1g
15493817 250 mg 250mg
11422060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412060 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28483.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3393-64-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Protonerad diacetonalkohol och protonerad 4-hydroxi-3-metyl-2-butanon genomgår vinylering och kollisionsinducerad dehydrering som de enda primära reaktionerna, produkten av den förra reaktionen består av upp till 40 % av den totala produktjonfördelningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Protonerad diacetonalkohol
och protonerad 4-hydroxi-3-metyl-2-butanon genomgår ''vinylering'' och kollisionsinducerad dehydrering som de enda primära reaktionerna, produkten av den förra reaktionen består av upp till 40 % av den totala produktjonfördelningen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3393-64-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00004739
InChI-nyckel VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl, 3-hydroxymethyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl-, +, acmc-1cngd, 3-methyl-4-hydroxy-2-butanone, vvsrecwzbbjotg-uhfffaoysa, 2-butanone,4-hydroxy-3-methyl, 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, technical grade
PubChem CID 18829
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-metylbutan-2-on
LEDER CC(CO)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Brytningsindex 1.4325
Kvantitet 1 g
Formel vikt 102.13
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.