Läs mer
4'-Hydroxy-3'-metylacetofenon, TRC
Produktkod. 30389017
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30389017 1 g
1 options
Produktkod. 30389017 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9468701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
CAS 876-02-8
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(3-Methyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 2- Methyl-4-acetylphenol, 3'-Methyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methylphenol, 4-Hydroxyl-3-methyl acetophenone, 4'-Hydroxy-3'- methylacetophenone, NSC 63365
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-6-5-8(7(2)10)3-4-9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
LEDER CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1
IUPAC-namn 1-(4-hydroxy-3-metylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681