missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-hydroxi-3-metylbensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 10284774 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10284774 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10284774 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427550010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 15174-69-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS 15174-69-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118°C to 120°C
Färg Brun till Tan-Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8O2
Linjär formel CH3C6H3(OH)CHO
MDL-nummer MFCD00012360
Kvantitet 1 g
Synonym 4-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methyl, unii-p8cux6265j, 3-methyl-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem8134, acmc-1buur, 6-hydroxy-m-tolualdehyde, intermediates-zcf02161, ksc494o2r, 3-methyl-p-hydroxybenzaldehyde
InChI-nyckel BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(C=O)=CC=C1O
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-metylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 136.15
PubChem CID 139901
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.