Läs mer
4-Hydroxy-3-methylbenzoic acid hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11322989
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322989 1 g 1g
11332989 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27792.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 499-76-3
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00270105
InChI-nyckel LTFHNKUKQYVHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-m-toluic acid, 3-methyl-4-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxy-3-methyl-benzoic acid, 4,3-cresotic acid, 4-hydroxy-3-methylbenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methyl, 4-hydroxy-m-toluate, pubchem20044, acmc-209kj4, 3-methyl-4-hydroxybenzoate
PubChem CID 68138
ChEBI CHEBI:85239
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-methylbenzoic acid
LEDER CC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-methylbenzoic acid hydrate
Smältpunkt 173°C to 177°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.15 (Anhydrous)
Procent renhet 97%