Läs mer
4-Hydroxy-3-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-methylpyridine |
| CAS | 22280-02-0 |
| Molekylformel | C6 H7 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Pyridinol, 3-methyl-, 3-Methyl-4-pyridinol, 3-Methyl-4-hydroxypyridine, 4-Hydroxy-3-methylpyridine, 3-Methylpyridin-4-ol, 4-Hydroxy-3-picoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-5-4-7-3-2-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | Cc1cnccc1O |
| IUPAC-namn | 3-methylpyridin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.126 |
| Formel vikt | 109.053 |